Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Verschlussgröße:
20-410 mm, Stücke
24-410 mm, Stücke
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,53 Zoll |
| Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
| Material | LDPE |
| Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |