Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Artikelnummer. p-40053 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Verschlussgröße:
20-410 mm, Stücke
24-410 mm, Stücke
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12465482
Marke: DWK Life Sciences 208923
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
With double-seal closure with cap attached
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,3 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material LDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 43 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,69 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 25mm
Verschlusstyp Schraubkappe