Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Artikelnummer. 10493902 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
13 bis 425 mm
20 bis 410 mm
24 bis 410 mm
28 bis 410 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10493902 125 ml 24 bis 410 mm 72 Stück
10651233 4 ml 13 bis 425 mm 72 Stück
10692963 8 ml 20 bis 410 mm 72 Stück
10386992 15 ml 20 bis 410 mm 72 Stück
10602973 30 ml 20 bis 410 mm 72 Stück
10483902 60 ml 20 bis 410 mm 72 Stück
10494092 250 ml 24 bis 410 mm 72 Stück
10622973 500 ml 28 bis 410 mm 48 Stück
10662973 1000 ml 38 bis 430 mm 24 Stück
9 options
Artikelnummer. 10493902
Marke: DWK Life Sciences 209167
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material Polypropylen
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe