Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
13 bis 425 mm
20 bis 410 mm
24 bis 410 mm
28 bis 410 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.01 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,25 Zoll |
| Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |