Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.81 oz.)
125 ml (4.22 oz.)
15 ml (0.5 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
30 ml (1.01 oz.)
4 ml (0.13 oz.)
500 ml (16.9 oz.)
60 ml (2.02 oz.)
8 ml (0.3 oz.)
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.62 Zoll
0.98 Zoll
1.25 Zoll
1.33 Zoll
1.96 Zoll
2.4 Zoll
2.83 Zoll
3.58 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
1,49 in.
1,69 in.
2,2 in.
2,71 in.
3,3 in.
3,97 in.
5,07 in.
6,73 in.
8,26 in.
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 ml (0.13 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 13 bis 425 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,49 in. |
Höhe (metrisch) | 38 mm |
Kapazität (metrisch) | 4 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.13 oz. |
Farbe | Naturfarben |