Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
Artikelnummer. 12634783 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
125 mL
250 mL
Verschlussgröße:
28-410 mm, Stücke
38-410 mm, Stücke
43-410 mm, Stücke
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12634783 30 mL 28-410 mm, Stücke 72 Stück
12475492 125 mL 38-410 mm, Stücke 72 Stück
12485492 250 mL 43-410 mm, Stücke 72 Stück
3 options
Artikelnummer. 12634783
Marke: DWK Life Sciences 209425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
With double-seal closure with cap attached
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,08 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material LDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 69 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,71 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 33mm
Verschlusstyp Schraubkappe