Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Artikelnummer. 12447351 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie/Kork
Polyethylen
Menge:
1.000/Packung
500/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Menge unitSize
12447351 Metallfolie/Kork 1.000/Packung 1000 Stück
12477341 Polyethylen 500/Karton 500 Stück
11556325 Metallfolie/Kork 500/Karton 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 12447351
Marke: DWK Life Sciences 986722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine kostengünstige Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen. Wheaton™ Flüssigkeitsszintillationsfläschchen sind aus festem, aber flexiblem HDPE-Kunststoff gefertigt.
Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen.Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Mit Harnstoffkappen
  • Mit Metallfolien-/Korkeinsatz
Bestellinformation
Außendurchmesserx H:1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) mit Kappe.Min. Innendurchmesser des Halses, 0,5 in. (12,3 mm).Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmenVerpackt mit angebrachten Kappen oder separat verpackten Kappen.Kartons mit 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel verpackt, die Kappen befinden sich in einem separaten Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Metallfolie/Kork
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12,7 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Anzahl pro Karton 1000
Verpackungsart Tablett
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Schraubverschluss (separat verpackt)
Menge 1.000/Packung
Höhe (metrisch) 61 mm