Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Verschlusskappen
- DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Artikelnummer. 10082643 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
1000 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
| Artikelnummer. | Farbe | Material | Anzahl pro Karton | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10082643 | Rot | LDPE | 100 Kartons | 100 Stück |
| 12436021 | Blau | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 10697333 | Blau | LDPE | 100 Kartons | 100 Stück |
| 12456021 | Grau | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 12438782 | Grau | LDPE | 100/Karton | 100 Stück |
| 12476021 | Grün | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 12448782 | Grün | LDPE | 100/Karton | 100 Stück |
| 10285702 | Naturfarben | LDPE | 1000 Kartons | 1000 Stück |
| 12416021 | Orange | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 12418782 | Orange | LDPE | 100/Karton | 100 Stück |
| 12476011 | Rosa | LDPE | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 12488772 | Rosa | LDPE | 100/Karton | 100 Stück |
| 12496021 | Violett | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 11734209 | Violett | LDPE | 100 Kartons | 100 Stück |
| 10348773 | Rot | Polyethylen | 1000 Kartons | 1000 Stück |
| 10488623 | Weiß | LDPE | 100 Kartons | 100 Stück |
| 12416031 | Gelb | Polyethylen | 1.000/Karton | 1000 Stück |
| 10438063 | Gelb | LDPE | 100 Kartons | - |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10082643
Marke: DWK Life Sciences 242402
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
- Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
- 100 pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Produkttyp | Tropferspitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |