Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
1000 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
ulliDie verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen/liliDie durchschnittliche Tropfengröße ist 44 mu;l plusmn;6 mu;l/lili100er-Karton/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Produkttyp | Tropferspitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |