Beschreibung
Ein 300 μl-konischer Einsatz wird in eine 12 × 32 mm-Fläschchen verschmolzen, um sicherzustellen, dass die Probe mit einer Kappe und Septen eingedichtet wird.
- Die Fläschchen verfügen über ein Restvolumen von bis zu 4 μl, je nach Lösungsmittel, Nadelform und Tiefeneinstellung des Autosamplers
- Kompatibel mit Autosamplern mit 12 Außendurchmesser × 32 mm H Röhrchen
- Ein leichtes Fackelbild an der Oberseite des Einsatzes sorgt für einen größeren Nadelzielbereich
- Einsätze und durchsichtige Fläschchen bestehen aus ASTM™ Typ I Borosilikatglas der Klasse A
- Braune Fläschchen bestehen aus ASTM Typ I Borosilikatglas der Klasse B
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Keramik für eine einfachere Probenidentifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 0.3 ml |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.1 dr. |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse A |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | LVI™ Fläschchen |