Learn More
DWK Life Sciences LVI™ Fläschchen mit Bördelrand
Artikelnummer. 12643385 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
Schraubverschluss
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12643385
Marke: DWK Life Sciences 225326
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einteilige 0.3 ml-Röhrchen aus klarem oder braunem Glas verhindern Auslaufen und Verdampfung
Ein 300 μl-konischer Einsatz wird in eine 12 × 32 mm-Fläschchen verschmolzen, um sicherzustellen, dass die Probe mit einer Kappe und Septen eingedichtet wird.
  • Die Fläschchen verfügen über ein Restvolumen von bis zu 4 μl, je nach Lösungsmittel, Nadelform und Tiefeneinstellung des Autosamplers
  • Kompatibel mit Autosamplern mit 12 Außendurchmesser × 32 mm H Röhrchen
  • Ein leichtes Fackelbild an der Oberseite des Einsatzes sorgt für einen größeren Nadelzielbereich
  • Einsätze und durchsichtige Fläschchen bestehen aus ASTM™ Typ I Borosilikatglas der Klasse A
  • Braune Fläschchen bestehen aus ASTM Typ I Borosilikatglas der Klasse B
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Keramik für eine einfachere Probenidentifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Volumen (angloamerikanisch) 0.1 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A
Typ LVI™ Fläschchen