Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Artikelnummer. 10164613 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Indexkarte
Lagerbox
M-T Vial File
Partition
Schubeinsätze
Menge:
35 Karton
6 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
228778 Kasten mit Scharnierdeckel
24 x 20 ml-Fläschchen
40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei
40 x 4 ml-Fläschchen
40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile
54 x 8 ml-Fläschchen
60 x 2 ml-Fläschchen
W228790 Kasten mit Scharnierdeckel
Packungsgröße:
35 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Menge Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10164613 Partition 6 Karton 40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile 6 Stück
11718719 M-T Vial File 6 Karton 60 x 2 ml-Fläschchen 6 Stück
10556525 Indexkarte 35 Karton 40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei 35 Stück
10116834 Partition 6 Karton 228778 Kasten mit Scharnierdeckel 6 Stück
12453761 Indexkarte 35 Karton 228778 Kasten mit Scharnierdeckel -
10362663 Lagerbox 6 Karton 40 x 4 ml-Fläschchen 6 Stück
15880130 Schubeinsätze 6 Karton 54 x 8 ml-Fläschchen 6 Stück
13429698 Schubeinsätze 6 Karton 24 x 20 ml-Fläschchen 6 Stück
15843731 Partition 6 Karton W228790 Kasten mit Scharnierdeckel 6 Stück
9 options
Artikelnummer. 10164613
Marke: DWK Life Sciences W228782
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
  • Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
  • Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
  • Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
  • Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von Probenfläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile
Anzahl Plätze 40
Produkttyp Partition
Menge 6 Karton