Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Artikelnummer. 11718719 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Indexkarte
Lagerbox
M-T Vial File
Partition
Menge:
35 Karton
6 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
228778 Kasten mit Scharnierdeckel
24 x 20 ml-Fläschchen
40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei
40 x 4 ml-Fläschchen
40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile
54 x 8 ml-Fläschchen
60 x 2 ml-Fläschchen
W228790 Kasten mit Scharnierdeckel
Packungsgröße:
35 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11718719 M-T Vial File 6 Karton 60 x 2 ml-Fläschchen 6 Stück
10556525 Indexkarte 35 Karton 40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei 35 Stück
10116834 Partition 6 Karton 228778 Kasten mit Scharnierdeckel 6 Stück
12453761 Indexkarte 35 Karton 228778 Kasten mit Scharnierdeckel -
10362663 Lagerbox 6 Karton 40 x 4 ml-Fläschchen 6 Stück
15880130 Lagerbox 6 Karton 54 x 8 ml-Fläschchen 6 Stück
13429698 Lagerbox 6 Karton 24 x 20 ml-Fläschchen 6 Stück
15843731 Partition 6 Karton W228790 Kasten mit Scharnierdeckel 6 Stück
10164613 Partition 6 Karton 40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11718719 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 228778
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
  • Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
  • Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
  • Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
  • Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 60 x 2 ml-Fläschchen
Enthält Aufklappbarer Behälter aus durchsichtigem Polystyrol, Trennfächer, Schaumstoffeinsätze und alphanumerische Indexkarte
Anzahl Plätze 60
Produkttyp M-T Vial File
Menge 6 Karton