Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
6 l
Enthält:
Kolben mit Impeller
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kolben aus Borosilikatglas
- Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
- Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
- Graduiert
- Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
- Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
- US- Patent Nr. 3.854.704
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Kolben mit Impeller |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |