Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Artikelnummer. 12421431 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
6 l
Enthält:
Kolben mit Impeller
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
12421431 500 ml Nur Kolben 1 Stück
10110631 1000 ml Kolben mit Impeller 1 Stück
10488512 500 ml Kolben mit Impeller 1 Stück
10202441 125 ml Kolben mit Impeller 1 Stück
10469862 250 ml Kolben mit Impeller 1 Stück
12401431 125 ml Nur Kolben 1 Stück
10684891 6 l Kolben mit Impeller 1 Stück
10789341 3000 ml Kolben mit Impeller 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 12421431
Marke: DWK Life Sciences 356922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten Kulturen mit hohem Ertrag durch Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Zirkulation unter Belassung der Mikroträger in der Suspension
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
  • Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
  • Graduiert
  • Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
  • Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
  • US- Patent-Nr. 3,854,704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,3 in.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Zelloptimierungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 7,4 in.
Höhe (metrisch) 19 cm
Enthält Nur Kolben
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 11 cm
Verschlussgröße 10 bis 44 cm