Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit and Accessories
Artikelnummer. 12455432 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Claisen Adapter
Verbindungsadapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12455432 Claisen Adapter 1 Stück
12485432 Verbindungsadapter 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12455432
Marke: DWK Life Sciences 109933
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
  • Vorrichtung für einen weiten Bereich von Experimenten der organischen Chemie zu einem niedrigeren Preis als mit dem separaten Kauf der Komponenten
  • Clear-Seal™ Schliffe können Schliffe in jeder Anwendung ersetzen und bieten noch weitere wichtige Vorteile gegenüber Schliffen
  • Überlegen in Vakuum- und radioaktiven Anwendungen
  • Glatte Oberflächen widerstehen Kontamination
  • Die Reinigung ist einfach und gründlich
  • Austauschbar mit Schliffen
  • Alle chemischen Veränderungen und Thermometerskalen bleiben durch die Schliffe hindurch sichtbar
  • Clear-Seal Schliffe wurden nicht wie klassische Schliffe durch den Schleifprozess geschwächt, sondern werden aus Schläuchen mit speziellem Wandmaterial gebildet, das schwerer als Standard-Wandmaterial – für zusätzliche Festigkeit
  • Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
  • Clear-Seal Schliffe werden nach US-amerikanischen Standard Taper-Maßen gefertigt und sind austauschbar mit allen Standard Taper-Schliffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Wheaton Mikro-Kit
Enthält 19/22 Clear-Seal™ Schliffe
Produkttyp Claisen Adapter