Learn More
DWK Life Sciences Mikrogewebeschleifer
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,003 oz., 0,1 ml
0.2 ml (0.006 oz.)
0.75 ml (0.02 oz.)
Länge (angloamerikanisch):
3.46 Zoll
4.33 Zoll
4.52 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch:
0.15 Zoll
0.27 Zoll
0.31 Zoll
Unit Size:
2 Stück
25 Stück
Description
Für hochpräzise Arbeiten, bei denen eine feinfühlige Handbedienung erforderlich ist
- Aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Potter-Elvehjem Mikrogewebeschleifer
- Das Reservoir mit Ausgusslippe ermöglicht ein einfaches Umfüllen der Mikroprobe
- Das Gerät kann autoklaviert oder sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Proben zu verhindern
- Stößelhöhe: 0.1 – 0.15 mm
- Der Abstandshalter aus PTFE richtet den Stößel aus und reduziert die Aerosolbildung des Produktes
- Mit sorgfältig geschliffenem Stößel und Röhrchen aus Glas
- Autoklavierbar
- Wegwerfbar zur Eliminierung von Kreuzkontaminationen und geeignet für radioaktive Proben
- Kleine Mahlfläche ermöglicht hohe Probenrückgewinnung
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Ja |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,006 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0.2 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Mikro-Gewebemühle für den Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung bei hochpräzisen Arbeiten mit delikaten Handgriffen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.52 Zoll |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 1.2 Zoll |
| Länge (metrisch) Schlauch | 33 mm |
| Show More |