Beschreibung
Für hochpräzise Arbeiten, bei denen eine feinfühlige Handbedienung erforderlich ist
- Aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Potter-Elvehjem Mikrogewebeschleifer
- Das Reservoir mit Ausgusslippe ermöglicht ein einfaches Umfüllen der Mikroprobe
- Das Gerät kann autoklaviert oder sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Proben zu verhindern
- Stößelhöhe: 0.1 – 0.15 mm
- Der Abstandshalter aus PTFE richtet den Stößel aus und reduziert die Aerosolbildung des Produktes
- Mit sorgfältig geschliffenem Stößel und Röhrchen aus Glas
- Autoklavierbar
- Wegwerfbar zur Eliminierung von Kreuzkontaminationen und geeignet für radioaktive Proben
- Kleine Mahlfläche ermöglicht hohe Probenrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.003 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0.1 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Mikro-Gewebemühle für den Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung bei hochpräzisen Arbeiten mit delikaten Handgriffen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.33 Zoll |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 2.5 Zoll |
| Länge (metrisch) Schlauch | 65 mm |
| Mehr anzeigen |