Learn More
DWK Life Sciences Mikrogewebeschleifer
Für hochpräzise Arbeiten, bei denen eine feinfühlige Handbedienung erforderlich ist
153.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Mikro-Gewebemühle für den Einmalgebrauch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung bei hochpräzisen Arbeiten mit delikaten Handgriffen |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11531305
|
DWK Life Sciences
357844 |
0.1 ml (0.003 oz.) | 4.33 Zoll | 0.15 Zoll |
200.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10449651
|
DWK Life Sciences
357848 |
0.2 ml (0.006 oz.) | 4.52 Zoll | 0.27 Zoll |
153.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11551305
|
DWK Life Sciences
357860 |
0.75 ml (0.02 oz.) | 3.46 Zoll | 0.31 Zoll |
307.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Für hochpräzise Arbeiten, bei denen eine feinfühlige Handbedienung erforderlich ist
- Aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Potter-Elvehjem Mikrogewebeschleifer
- Das Reservoir mit Ausgusslippe ermöglicht ein einfaches Umfüllen der Mikroprobe
- Das Gerät kann autoklaviert oder sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Proben zu verhindern
- Stößelhöhe: 0.1 – 0.15 mm
- Der Abstandshalter aus PTFE richtet den Stößel aus und reduziert die Aerosolbildung des Produktes
- Mit sorgfältig geschliffenem Stößel und Röhrchen aus Glas
- Autoklavierbar
- Wegwerfbar zur Eliminierung von Kreuzkontaminationen und geeignet für radioaktive Proben
- Kleine Mahlfläche ermöglicht hohe Probenrückgewinnung
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Mikro-Gewebemühle für den Einmalgebrauch | |
Verwendung bei hochpräzisen Arbeiten mit delikaten Handgriffen |