Learn More
DWK Life Sciences Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Verschlüssen
Mit abgesenktem Seitenarm und seitlichem Reinigungsstutzen.
131.00 € - 175.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Trübungsmessgerät oder Nephelometer |
Enthält | Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung |
Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
Länge (metrisch) | 14 cm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12401381
|
DWK Life Sciences
351456 |
300 ml | Bauart: Seitenarm: 19 × 140 mm |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11794279
|
DWK Life Sciences
351486 |
500 ml | Bauart: 19 &fach; 140 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12491371
|
DWK Life Sciences
351454 |
300 ml | Bauart: Seitenwaffe: 14 × 140 mm |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12411381
|
DWK Life Sciences
351514 |
1000 ml | Bauart: 14 &fach; 140 mm |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Größe des Seitenarms: 19 × 140 mm
- Verschlussgrößen 38 mm-430 (Oberer Verschluss) und 20 mm-415 (Seitenarmverschluss)
- Verschlüsse mit Dichtungseinlage aus weißem Gummi
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung | |
14 cm | |
Autoklavierbar |
Trübungsmessgerät oder Nephelometer | |
5,5 in. | |
430 |