Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peristaltikpumpenschläuche: Schlauchanschluss/Luer-Adapter
Artikelnummer. 12471531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12471531 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12471531 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 374322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.30 €
    40.53 € / 1 Stück
    Sparen 20.77 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Wheaton Omnispense™ Elite und Unispense™ PRO Peristaltikpumpen
  • Zum Dispensieren der Pumpe und zum Anbringen des Verteilers
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 7/100 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensierpumpe
Zur Verwendung mit Dispensierpumpe
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 0,12 in.
Gesamtlänge (metrisch) 0,3 cm
Typ Schlauchanschluss/Luer-Adapter
Länge (metrisch) 3 mm