Learn More
DWK Life Sciences Schläuche aus peroxidvernetztem Silikon für allgemeine Laboranwendungen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
150 cm
760 cm
760 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Die Baugruppe besteht aus einem 1.5 m langen (5 ft.) Stück Silikonschlauch mit einer Wandstärke von 2.3 mm, einem Senkgewicht aus Borosilikatglas und einer Abgabedüse aus Polypropylen
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 31/100 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 150 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,09 in. |
| Dicke (metrisch) | 2.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peristaltikpumpe |
| Sterilität | Steril |
| Enthält | Senkgewicht aus Borosilikatglas an einem Ende und Abgabedüse aus Polypropylen am anderen Ende |
| Show More |