Learn More
DWK Life Sciences Schläuche aus peroxidvernetztem Silikon für allgemeine Laboranwendungen
Artikelnummer. 12401531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
150 cm
760 cm
760 cm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
12401531 6 mm 760 cm 1 Stück
12411531 8 mm 760 cm 1 Stück
10118471 8 mm 150 cm 1 Stück
10352392 6 mm 150 cm 1 Stück
12827913 3 mm 150 cm 1 Stück
11714269 2 mm 760 cm 1 Stück
10256862 2 mm 150 cm 1 Stück
10107624 3 mm 760 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12401531 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 374306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Baugruppe besteht aus einem 1,5 m langen (5 ft.) Stück Silikonschlauch mit einer Wandstärke von 2,3 mm, einem Senkgewicht aus Borosilikatglas und einer Abgabedüse aus Polypropylen.
Die Baugruppe besteht aus einem 1.5 m langen (5 ft.) Stück Silikonschlauch mit einer Wandstärke von 2.3 mm, einem Senkgewicht aus Borosilikatglas und einer Abgabedüse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 23/100 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 760 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,09 in.
Dicke (metrisch) 2.3 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Produkttyp Schläuche