Learn More
DWK Life Sciences Schläuche aus peroxidvernetztem Silikon für allgemeine Laboranwendungen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 31/100 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. (2,01 m) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 760 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,09 in. |
| Dicke (metrisch) | 2,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peristaltikpumpe |
| Produkttyp | Schläuche |