Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Verschlusskappen für Wheaton Tropfflaschen – Grün
Artikelnummer. 12428842 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Packung
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsausführung Anzahl pro Karton unitSize
12428842 20-410 100/Karton 100 Stück
12426161 13-425 1.000/Packung 1000 Stück
12426141 20-410 1.000/Packung 1000 Stück
12416121 15-415 1.000/Packung 1000 Stück
11531245 8-425 100/Karton 100 Stück
12438832 15-415 100/Karton 100 Stück
10382743 13-425 100/Karton 100 Stück
10513374 8-425 1.000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12428842 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242526
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 100/Karton
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff