Learn More
DWK Life Sciences Verschlüsse aus Polypropylen für S/T Flaschen
Artikelnummer. 11784229 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Produkttyp:
Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Oben geschlossene Kappe
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize
11784229 Schwarz Kappe mit Bohrung auf Oberseite 300 Stück
11794229 Schwarz Oben geschlossene Kappe 300 Stück
11581235 Weiß Kappe mit Bohrung auf Oberseite 300 Stück
11511105 Weiß Oben geschlossene Kappe 300 Stück
4 options
Artikelnummer. 11784229
Marke: DWK Life Sciences 24071601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Wheaton Diagnostikflaschen aus Glas
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Oben offene und geschlossene Kappen
  • 20-400 Schraubgewinde
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 300 Kartons
Halsausführung 20-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Zur Verwendung mit (Geräte) Diagnostikflasche mit Gewindehals