Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Artikelnummer. 12496091 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12496091
Marke: DWK Life Sciences W242503A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farbe Orange
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Halsausführung 8-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.