Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Artikelnummer. p-2429796 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12466131
Marke: DWK Life Sciences W242523A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff