Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Kappen für Wheaton Tropfflaschen – Rot
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
1000 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
| Halsausführung | 8-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |