Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Kappen für Wheaton Tropfflaschen – Gelb
Artikelnummer. 10438784 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Halsausführung Anzahl pro Karton unitSize
10438784 Tropfflasche aus Kunststoff 8-425 1.000/Karton 1000 Stück
12466161 Tropfflasche aus Kunststoff 13-425 1.000/Karton 1000 Stück
12466141 Tropfflasche aus Kunststoff 20-410 1.000/Karton 1000 Stück
12456121 Tropfflasche aus Kunststoff 15-415 1.000/Karton 1000 Stück
10151443 Tropfflasche aus Kunststoff 8-425 100 Kartons 100 Stück
10774084 Tropfflasche 15-415 100 Kartons 100 Stück
12448842 Tropfflasche 20-410 100 Kartons 100 Stück
11571245 Tropfflasche aus Kunststoff 13-425 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10438784 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W242508A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Halsausführung 8-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff