Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
Marke:  DWK Life Sciences 358029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47630kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10092333
  • 293.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
  • Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Teile
  • Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
  • Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
  • Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
Spezifikation
0.004 bis 0.006 in.
Ja
6.3 mm
2 ml
Gewebemühle
7.9 in.
1.77 in.
0.43 Zoll
2 ml (0.06 oz.)
0.1 bis 0.15 mm
0.25 in.
0.06 oz.
Borosilikatglas
Vorbereitung von Gewebehomogenaten
203 mm
45 mm
11 mm
PTFE