Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
Marke:  DWK Life Sciences 358009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10581142
  • 353.98 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
  • Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Teile
  • Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
  • Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
  • Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
Spezifikation
0.004 bis 0.006 in.
Ja
6.3 mm
15 ml
Gewebemühle
8.62 in.
219 mm
84 mm
19 mm
PTFE
0.1 bis 0.15 mm
0.25 in.
0.5 oz.
Kunststoffbeschichtetes Glas
Vorbereitung von Gewebehomogenaten
Kunststoffbeschichtung
3.3 in.
0.74 Zoll
15 ml (0.5 oz.)