Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Artikelnummer. 11387793 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
55 ml (1.85 oz.)
Material:
Borosilikatglas
Kunststoffbeschichtetes Glas
Länge (metrisch):
203 mm
219mm
219 mm
266 mm
Packungsgröße:
2 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Material Länge (metrisch) Packungsgröße
11387793 0,5 oz., 15 ml Borosilikatglas 219 mm 2 Stück
11397793 55 ml (1.85 oz.) Borosilikatglas 266 mm 2 Stück
11377793 1,01 oz., 30 ml Borosilikatglas 266 mm 2 Stück
10060283 0,33 oz., 10 ml Borosilikatglas 219 mm 2 Stück
10581142 0,5 oz., 15 ml Kunststoffbeschichtetes Glas 219 mm -
11501315 1,01 oz., 30 ml Kunststoffbeschichtetes Glas 266 mm 2 Stück
11591305 0,33 oz., 10 ml Kunststoffbeschichtetes Glas 219mm -
11511315 55 ml (1.85 oz.) Kunststoffbeschichtetes Glas 266 mm 2 Stück
10373143 0,16 oz., 5 ml Borosilikatglas 219 mm 2 Stück
10092333 0,06 oz., 2 ml Borosilikatglas 203 mm 2 Stück
11581305 0,16 oz., 5 ml Kunststoffbeschichtetes Glas 219 mm 2 Stück
10530762 0,06 oz., 2 ml Kunststoffbeschichtetes Glas 203 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11387793 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 358044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.69 €
    388.96 € / 2 Stück
    Sparen 28.73 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
  • Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Teile
  • Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
  • Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
  • Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Autoklavierbar Ja
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Welle 6.3 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas
Produkttyp Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Gewebehomogenaten
Länge (angloamerikanisch) 8.62 in.
Länge (metrisch) 219 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3.30 in.
Länge (metrisch) Schlauch 84 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.74 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 19 mm
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Stößelmaterial PTFE