Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
Marke: DWK Life Sciences 358013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
Beschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
- Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Austauschbare Teile
- Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
- Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
- Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
0.004 bis 0.006 in. | |
Ja | |
6.3 mm | |
55 ml | |
Gewebemühle | |
10.4 in. | |
266 mm | |
130 mm | |
30 mm | |
PTFE |
0.1 bis 0.15 mm | |
0.25 in. | |
1.85 oz. | |
Kunststoffbeschichtetes Glas | |
Vorbereitung von Gewebehomogenaten | |
Kunststoffbeschichtung | |
5.11 in. | |
1.18 Zoll | |
55 ml (1.85 oz.) |