Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ PP-Dispensierdüse
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2 und 3 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Der Glas-Senkkörper dient zum Sichern von Schläuchen beim Herausziehen aus einem Behälter
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Wheaton Peristaltikpumpen, Spenderpumpen und Schläuche |
| Produkttyp | Abgabedüse |