Learn More
DWK Life Sciences Redi-Cap™ Phenol-Schraubverschluss für Redi-Pak™ Behälter
Artikelnummer. 11734219 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 11734219
Marke: DWK Life Sciences 239257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
  • Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Phenolharz
  • Schraubverschluss
  • Farbe: Schwarz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 144 Kartons
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Redi-pak™ Behälter
Verschlussauskleidung Polyseal