Learn More
DWK Life Sciences Diagnostikflaschen aus Glas mit Gewinde
Artikelnummer. 11784209 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
480 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11784209 10 ml 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11784209 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 219371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.50 €
    1460.70 € / 480 Stück
    Sparen 82.80 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Die Wheaton™ Diagnostik-Glasflaschen mit Schraubhals werden aus Wheaton400 Borosilikatglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I entspricht.
  • Autoklavierbar
  • Braunes Glas
  • Kann für die Lyophilisierung verwendet werden
  • Alternative zu Serumflaschen und -fläschchen
  • Passend für I-Loc™ Verschluss oder Schraubverschluss mit dünnem Flanschstopfen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.9 Zoll
Material Glas
Höhe (metrisch) 61 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp I-Loc/oben offene Schraube
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I