Learn More
DWK Life Sciences Probenflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
Optimal für das Aufnehmen, Lagern und Vorführen von Proben im oder außerhalb des Labors.Wheaton™ Probenflaschen mit Schnappverschluss aus klarem Wheaton™ 800 Kalknatronglas entsprechen den Anforderungen des USP Typs III.
- Verpackt in Wellpappschalen mit Trennwänden
- Vormontierte Schnappdeckel aus Polyethylen niedriger Dichte
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Kappengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8 ml |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.86 Zoll |
| Material | Kalk-Soda Glas (Typ 3) |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 39 mm |
| Produkttyp | Probenflasche |
| Mehr anzeigen |