Beschreibung
- Verpackt in Wellpappschalen mit Trennwänden
- Vormontierte Schnappdeckel aus Polyethylen niedriger Dichte
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Kappengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 24 ml (0.8 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 24 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Höhe (metrisch) | 52 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Mehr anzeigen |