Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Glasprobenflaschen
Artikelnummer. 10545755 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
12 ml
24 ml
Packungsgröße:
144 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10545755 12 ml 144 Stück
10208884 4 ml 144 Stück
10370245 24 ml 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10545755 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 225535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 €
    281.95 € / 144 Stück
    Sparen 33.05 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glasprobenflaschen sind ideal zum Sammeln, Lagern und Ausstellen von Proben im Labor oder im Feld. Hergestellt aus 800 klarem Soda-Kalkglas, das den USP Anforderungen des Typs III entspricht, mit vorbefestigten LDPE Schnappkappen.
  • Verpackt in Wellpappschalen mit Trennwänden
  • Vorbefestigte Niederdichte-Polyethylen-(LDPE)-Schnappkappen
  • Hergestellt aus Wheaton 800 Limonaden-Kalkglas, das den USP Anforderungen des Typs III entspricht
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Kappengrößen erhältlich
  • Geeignet zum Sammeln, Lagern und Ausstellen von Proben im Labor oder im Feld
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 ml (0.4 oz.)
Kapazität (metrisch) 12 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.86 Zoll
Material Glas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Naturfarben
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 51 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 Zoll
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 22 mm
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0,4 oz.
Form Rund
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung