Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
44.15 € - 51.70 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel |
Standard-Konusverbindung | 24/40 |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12447111
|
DWK Life Sciences
428126 |
125 mL |
47.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12457111
|
DWK Life Sciences
428146 |
250 mL |
44.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12467111
|
DWK Life Sciences
428164 |
500 mL |
51.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Flat bottom flask
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
24/40 | |
Flach |