Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Biostir™ Magnetrührer, Vierplatz
Der Wheaton™ Biostir™ Magnetrührer, Vierplatzgerät ist ideal für allgemeines Mischen und schwer lösliche Stoffe. Er verfügt über programmierbare Funktionen, Fernbedienung und Alarm.
Marke: DWK Life Sciences W900703-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.07000kg
Beschreibung
- Vierplatzgerät
- Programmierbar, fernbedienbar und alarmfähig
- 150 bis 1.200 U/min
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
150 bis 1.200 U/min | |
15,51 in. | |
CE-Kabel | |
Zwei Jahre Garantie |
4 | |
230 V AC | |
Industriestandards einschließlich UL, CSA, CE, WEEE und RoHs | |
Bio-Rühren |