Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Einlagen aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
ulliHält Autoklavieren/Sterilisieren stand/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
| Auskleidungsmaterial | PTFE/Polyethylen |
| Halsausführung | 13-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |