Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septen für offene Kappen
Artikelnummer. 11734239 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichteter Naturkautschuk
PTFE-beschichtetes Silikon
PTFE-ummantelter roter Gummi
Verschlussgröße:
15 mm
20 mm
22 mm
33 mm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Verschlussgröße Packungsgröße
11734239 PTFE-beschichteter Naturkautschuk 15 mm 100 Stück
10297123 PTFE-ummantelter roter Gummi 20 mm 100 Stück
11768849 PTFE-beschichtetes Silikon 33 mm 100 Stück
11531235 PTFE-beschichtetes Silikon 22 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11734239 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W240594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    119.50 € / 100 Stück
    Sparen 1.50 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Schraubverschlüsse
  • Für Kappen mit offener Oberseite
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Natural
Material PTFE-beschichteter Naturkautschuk
Sterilität Non-sterile
Verschlussgröße 15 mm
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Form Round
Produkttyp Septa