Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septen für offene Kappen
Product Code. 11768849 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichtetes Silikon
PTFE-ummantelter roter Gummi
Verschlussgröße:
15 mm
20 mm
22 mm
33 mm
Unit Size:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Verschlussgröße Unit Size
11768849 PTFE-beschichtetes Silikon 33 mm 100 Stück
10297123 PTFE-ummantelter roter Gummi 20 mm 100 Stück
11734239 PTFE-ummantelter roter Gummi 15 mm 100 Stück
11531235 PTFE-beschichtetes Silikon 22 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11768849 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W240590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 €
    592.56 € / 100 Stück
    Sparen 237.44 €
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Septa für offene Kappen sind autoklavable Septa, die für die Verwendung mit offenen Schraubkappen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, darunter PTFE-beschichtetes Silikon, Naturkautschuk und Naturrotkautschuk, um verschiedene Labordichtungsanforderungen zu erfüllen.
  • Konzipiert für den Einsatz mit offenen Schraubkappen
  • Autoklavierbar für wiederholte Nutzung
  • Erhältlich in mehreren Größen, um eine Bandbreite von Kappendurchmessern zu berücksichtigen
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, darunter PTFE-beschichtetes Silikon, PTFE-beschichtetes Naturkautschuk und PTFE-beschichtetes Naturrotkautschuk
Specifications
Farbe Naturfarben
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Sterilität Nicht steril
Verschlussgröße 33 mm
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Produkttyp Septa