Description
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 2,03 oz., 60 ml |
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,03 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,61 in. |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 91 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,58 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 41 mm |