Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen und -ampullen
Artikelnummer. 10453712 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Anzahl pro Packung:
144/Pk.
288/Pk.
Durchmesser (metrisch):
15,6 mm
23 mm
25 mm
32 mm
37 mm
41 mm
43 mm
52 mm
54 mm
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Anzahl pro Packung Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10453712 20 ml Klar 288/Pk. 32 mm 288 Stück
11591165 2 ml Klar 288/Pk. 15,6 mm 288 Stück
10520853 5 ml Klar 288/Pk. 23 mm 288 Stück
10424292 5 ml Bernstein 288/Pk. 23 mm 288 Stück
10768134 10 ml Klar 288/Pk. 25 mm 288 Stück
10434292 10 ml Bernstein 288/Pk. 25 mm 288 Stück
10600173 20 ml Bernstein 288/Pk. 32 mm 288 Stück
10071392 30 ml Bernstein 288/Pk. 37 mm 288 Stück
10632973 30 ml Klar 288/Pk. 37 mm 288 Stück
10464672 50 ml Bernstein 288/Pk. 43 mm 288 Stück
10642973 50 ml Klar 288/Pk. 43 mm 288 Stück
10235262 60 ml Klar 144/Pk. 41 mm 144 Stück
10011422 100 ml Bernstein 144/Pk. 52 mm 144 Stück
10021362 100 ml Klar 144/Pk. 52 mm 144 Stück
10071382 125 ml Klar 144/Pk. 54 mm 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10453712 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 223742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 €
    468.35 € / 288 Stück
    Sparen 81.65 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flaschen bieten außergewöhnliche Wandfestigkeit sowie überlegene Hitze- und Chemikalientoleranzen
  • Ideal für die Lang- und Kurzzeitlagerung von Proben sowie für Impfstoff-/Injektionsbehälter
  • Klares Borosilikatglas entspricht USP den Anforderungen des Typs 1
  • Bernstein-Borosilikatglas erfüllt USP die Anforderungen des Typs 1
  • Schrumpfverpackte, partitionierte Module reduzieren Bruch
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Klasse A des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten für Glas des Typs I.
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.7 oz., 20mL
Kapazität (metrisch) 20 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,25 Zoll
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 288/Pk.
Menge 288/Pk.
Sterilität Nicht steril
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 58 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,28 in.
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0,7 oz.
Form Rund
Produkttyp Serumflasche