Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen und -ampullen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteDescription
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Klasse A des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten für Glas des Typs I.
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 1,7 oz., 50 ml |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,7 oz. |
| Farbe | Bernstein |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,69 in. |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 73 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,87 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 43 mm |