Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit vier Schikanen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bauart: Schüttler |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orbital- oder Reziprokschüttler |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,26 in. |
| Höhe (metrisch) | 8,3 cm |
| Flaschenhalstyp | Eingeklemmt |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Mit Schikanen |
| Mehr anzeigen |