Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Artikelnummer. 11521275 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11521275
Marke: DWK Life Sciences 353257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
  • Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
  • Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
  • Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
  • Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bauart: Schüttler
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,5 in.
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbital- oder Reziprokschüttler
Höhe (angloamerikanisch) 4,33 in.
Höhe (metrisch) 11 cm
Flaschenhalstyp Eingeklemmt
Anzahl pro Karton 1/Karton
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Mit Schikanen
Außendurchmesser (metrisch) 66 mm